Merck
AQ0896
AQUAペプチド GLQSLPTHDPSPLQ[R]
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116026
分子量
monoisotopic mol wt 1654.87 Da
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... ERBB2(2064)
アプリケーション
Protein-AQUAは、安定同位体標識ペプチドと質量分析を利用した強力で有効なテクノロジーです。特定のタンパク質発現だけでなく、特異的なアミノ酸修飾などの定量的な研究に役立ちます。
法的情報
本方法はハーバード・メディカルスクールのSteve Gygi博士らのグループにより開発されました。Harvard Medical Schoolとのライセンス契約のもと、本法の限定的利用が認められています。
AQUA is a trademark of Harvard Medical School
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)