安全性情報
AQ0773
Sigma-Aldrich
AQUA Peptide NSLLDGSWGSEE[K]
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.26
フォーム
solid
分子量
monoisotopic mol wt 1428.66 Da
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
アプリケーション
Protein-AQUAは、安定同位体標識ペプチドと質量分析を利用した強力で有効なテクノロジーです。特定のタンパク質発現だけでなく、特異的なアミノ酸修飾などの定量的な研究に役立ちます。
法的情報
本法はHarvard Medical SchoolのDr. Steve Gygiとその共同研究者により開発されました。Harvard Medical Schoolとのライセンス契約のもと、本法の限定的利用が認められています。
This product is licensed under U.S. Patent No. 7,396,688 and foreign counterparts from E. I. du Pont de Nemours and Company.  The purchase of this product conveys to the buyer the nontransferable right to use the purchased amount of the product for research and development only, including services for a third party for consideration.  The buyer cannot sell or otherwise transfer this product, its components or materials made using this product or its components to a third party.  Information about licenses for excluded uses is available from:  E. I. du Pont de Nemours and Company;  Attn: Associate Director, Commercial Development; DuPont Experimental Station E268; 200 Powdermill Rd.; Wilmington, DE 19803; 1-877-881-9787 (voice), 1-302-695-1437 (fax), [email protected].
AQUA is a trademark of Harvard Medical School
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
AQ0773-100PMOL:
AQ0773-BULK:
AQ0773-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)