安全性情報
AQ0730
Sigma-Aldrich
AQUA Peptide PTQCVNCSQFL[R]
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.26
フォーム
solid
分子量
monoisotopic mol wt 1404.652 Da
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... ERBB2(2064)
mouse ... Erbb2(13866)
アプリケーション
Protein-AQUAは、安定同位体標識ペプチドと質量分析を利用した強力で有効なテクノロジーです。特定のタンパク質発現だけでなく、特異的なアミノ酸修飾などの定量的な研究に役立ちます。
法的情報
本法はHarvard Medical SchoolのDr. Steve Gygiとその共同研究者により開発されました。Harvard Medical Schoolとのライセンス契約のもと、本法の限定的利用が認められています。
AQUA is a trademark of Harvard Medical School
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
AQ0730-100PMOL:
AQ0730-BULK:
AQ0730-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)