安全性情報
AQ0518
Sigma-Aldrich
AQUA Peptide LDAQASFLP[K]
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.26
フォーム
solid
分子量
monoisotopic mol wt 1096.60 Da
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... ITIH1(3697)
mouse ... Itih1(16424)
アプリケーション
Protein-AQUAは、安定同位体標識ペプチドと質量分析を利用した強力で有望なテクノロジーです。特定のタンパク質発現だけでなく、特定のアミノ酸修飾などの定量的研究に役立ちます。
法的情報
本法はハーバード・メディカルスクールのSteve Gygi博士らのグループにより開発されました。同スクールとのライセンス契約により限定的な使用が許可されています。
This product is licensed under U.S. Patent No. 7,396,688 and foreign counterparts from E. I. du Pont de Nemours and Company.  The purchase of this product conveys to the buyer the nontransferable right to use the purchased amount of the product for research and development only, including services for a third party for consideration.  The buyer cannot sell or otherwise transfer this product, its components or materials made using this product or its components to a third party.  Information about licenses for excluded uses is available from:  E. I. du Pont de Nemours and Company;  Attn: Associate Director, Commercial Development; DuPont Experimental Station E268; 200 Powdermill Rd.; Wilmington, DE 19803; 1-877-881-9787 (voice), 1-302-695-1437 (fax), [email protected].
AQUA is a trademark of Harvard Medical School
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
AQ0518-100PMOL:
AQ0518-BULK:
AQ0518-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)