安全性情報
APREST95131
Sigma-Aldrich
PrEST Antigen DNAJB12
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, buffered aqueous solution
別名:
DJ10, FLJ20027
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
リコンビナント
expressed in E. coli
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
アッセイ
>80% (SDS-PAGE)
形状
buffered aqueous solution
分子量
predicted mol wt 25 kDa
精製方法
immobilized metal affinity chromatography (IMAC)
濃度
≥0.5 mg/mL
シーケンス注釈
PPYSLSPRPSVGHIHRRVTDHLGVVYYVGDTFSEEYTGSSLKTVERNVEDDYIANLRNNCW
Ensembl |ヒトアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... DNAJB12(54788)
詳細
N-terminal His6ABP (ABP = Albumin Binding Protein derived from Streptococcal Protein G)
アプリケーション
Suitable as a blocking agent and positive assay control using corresponding antibodies.
関連事項
Corresponding Antibodies HPA072702
物理的形状
Solution in 1 M urea-PBS, pH 7.4
保管および安定性
Store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
その他情報
Gently mix before use. Optimal concentrations and conditions for each application should be determined by the user.
法的情報
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
APREST95131-100UL:
試験成績書(COA)