リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
>80% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
predicted mol wt 33 kDa
精製方法
immobilized metal affinity chromatography (IMAC)
濃度
≥0.5 mg/mL
免疫原配列
VSSTKWFHNGSLSEETNSSLNIVNAKFEDSGEYKCQHQQVNESEPVYLEVFSDWLLLQASAEVVMEGQPLFLRCHGWRNWDVYKVIYYKDGEALKYWYENHNISITNATVEDSGTYYCTGKVWQLDYESEPL
Ensembl |ヒトアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
1 of 4
当該品目 | SAB4503720 | SAB3501036 | SAB4200106 |
---|---|---|---|
conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
product line Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies | product line - | product line - | product line - |
form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution |
詳細
アプリケーション
関連事項
物理的形状
調製ノート
WGK
WGK 2
Jan Code
APREST90820-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)