Merck
APREST89549
Sigma-Aldrich
PrEST Antigen SPTY2D1
Prestige Antigens Powered by Atlas Antibodies, buffered aqueous solution
別名:
DKFZp686I068, FLJ39441, Spt2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
>80% (SDS-PAGE)
形状
buffered aqueous solution
分子量
predicted mol wt 28 kDa
精製方法
immobilized metal affinity chromatography (IMAC)
濃度
≥0.5 mg/mL
免疫原配列
SGPGRSISGSIPAGRTVSNSVPGRPVSSLGPGQTVSSSGPTIKPKCTVVSETISSKNIISRSSNGQMNGMKPPLSGYRAAQGPQRLPFPTGYKRQREYEE
Ensembl |ヒトアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
詳細
Recombinant protein fragment of Human SPTY2D1 with N-terminal His6ABP (ABP = Albumin Binding Protein derived from Streptococcal Protein G) fusion tag.    
アプリケーション
Blocking agent and positive assay control using corresponding antibodies.
関連事項
Corresponding Antibody HPA047957.
物理的形状
Solution in phosphate-buffered saline and 1M Urea, pH 7.4
調製ノート
Gently mix before use. Optimal concentrations and conditions for each application should be determined by the user.
法的情報
Prestige Antigens is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
APREST89549-100UL:
試験成績書(COA)