リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
>80% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
predicted mol wt 28 kDa
精製方法
immobilized metal affinity chromatography (IMAC)
濃度
≥0.5 mg/mL
免疫原配列
DQLVKRVIEGSLSPKERTLLKEDPAYWFLSDENSLEYKYYKLKLAEMQRMSENLRGADQKPTSADCAVRAMLYSRAVRNLKKKLL
Ensembl |ヒトアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... SUGP2(10147)
詳細
Recombinant protein fragment of Human SUGP2 with N-terminal His6ABP (ABP = Albumin Binding Protein derived from Streptococcal Protein G) fusion tag.
アプリケーション
Suitable as a blocking agent using corresponding antibodies.
関連事項
Corresponding Antibody HPA041557.
物理的形状
Solution in 1 M urea-PBS, pH 7.4
調製ノート
The protein solution should be gently mixed before use. Optimal concentrations and conditions for each application should be determined by the user.
法的情報
Prestige Antigens is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
APREST82435-100UG:
APREST82435-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)