クローン
CL11222, monoclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
rat, human
濃度
1 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:200 - 1:500
western blot: 1 μg/mL
アイソタイプ
IgG1
Ensembl |ヒトアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... OTP(23440)
免疫原
Orthopedia homeobox
物理的形状
Phospate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
法的情報
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
AMAB91695-25UL:
AMAB91695-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)