Merck
ADF356305R-EP
Adapter for Eppendorf® F-35-6-30 Rotor
holds 1 x 50 mL round-bottom tube, large rotor bore, large rotor bore, pack of 2 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
特徴
holds 1 x 50 mL round-bottom tube, large rotor bore
包装
pack of 2 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5427737006 (EU)
パラメーター
7,581 × g max. RCF
テクニック
centrifugation: suitable
直径
29 mm
適合性
for use with Rotor F-35-6-30 (large rotor bore)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Adapters to fit various size tubes and bottles for use with Eppendorf rotor F-35-6-30.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)