Merck
ADAPA4812015-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-81 Rotor
holds 20 x 1.5 - 2.0 mL reaction vessels, for 500 mL rectangular buckets, pack of 2 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
物質
flat bottom
特徴
for use with aerosol-tight lid
holds 20 x 1.5 - 2.0 mL reaction vessels
包装
pack of 2 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 022638704 (NA)
パラメーター
2,950 × g max. RCF
テクニック
centrifugation: suitable
H
118 mm
直径
11 mm
適合性
for use with 500 mL rectangular bucket
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Adapters to fit various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf rotor A-4-81.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)