Merck
ADAPA44450S-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-44 Rotor
capacity, 1 x 50 mL conical tube with skirted bottom, for 100 mL rectangular buckets, pack of 8
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
特徴
capacity 1 x 50 mL conical tube with skirted bottom
skirt
Holds 50 mL tubes
包装
pack of 8
メーカー/製品名
Eppendorf® 022654373 (NA)
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with 100 mL rectangular bucket
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Adapters for varying sizes of tubes and bottles to be used with Eppendorf rotor A-4-44.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)