Merck
ADAPA438225-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-38 Rotor
holds 2 x 25 mL round-bottom tube, pack of 2, for use with 90 mL rectangular bucket
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
物質
flat bottom
特徴
holds 2 x 25 mL round-bottom tube
包装
pack of 2
メーカー/製品名
Eppendorf® 022639391 (NA)
パラメーター
2,750 × g max. RCF
テクニック
centrifugation: suitable
直径
25 mm
適合性
for use with 90 mL rectangular bucket
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Adapter for use with 90 mL rectangular bucket in Eppendorf A-4-38 Rotor. Holds 2 x 25 mL round-bottom tubes and supplied as a pack of 2.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)