Merck
A9346
Sigma-Aldrich
アセチル-システイン(ドデシル) クロロメチルケトン
≥90% (HPLC), solid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H34ClNO2S
分子量:
363.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥90% (HPLC)
形状
solid
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCSC[C@H](NC(C)=O)C(=O)CCl
InChI
1S/C18H34ClNO2S/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-23-15-17(18(22)14-19)20-16(2)21/h17H,3-15H2,1-2H3,(H,20,21)/t17-/m0/s1
InChI Key
BJFZFJUPCKFQRI-KRWDZBQOSA-N
生物化学的/生理学的作用
ヒトおよびT細胞系列急性リンパ性白血病細胞株に対し、強力な細胞毒性を有するクロロメチルケトンです。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3