Merck
A9345
Sigma-Aldrich
N-(4-Amino-2-chlorophenyl)phthalimide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H9ClN2O2
CAS番号:
分子量:
272.69
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
形状
solid
slightly yellow
溶解性
DMSO: soluble >5 mg/mL
H2O: insoluble
SMILES記法
Nc1ccc(N2C(=O)c3ccccc3C2=O)c(Cl)c1
InChI
1S/C14H9ClN2O2/c15-11-7-8(16)5-6-12(11)17-13(18)9-3-1-2-4-10(9)14(17)19/h1-7H,16H2
InChI Key
DRZDMSPFGPTPER-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
抗けいれん薬
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A9345-25MG:
A9345-VAR:
A9345-BULK:
A9345-5MG:
試験成績書(COA)