Merck
A9079
3′-シアリルラクトース
from human milk, ≥98% (HPAE/PAD)
別名:
α-NeuNAc-(2→3)-β-D-Gal-(1→4)-D-Glc, 3′-N-アセチルノイラミニル-D-ラクトース ナトリウム塩, 3′-SL, 3′-シアリル-D-ラクトース, NANA-ラクトース
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C23H39NO19
CAS番号:
分子量:
633.55
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
Beilstein/REAXYS Number:
75357
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
human milk
assay
≥98% (HPAE/PAD)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[H]C(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O[C@@]2(C[C@H](O)[C@@H](NC(C)=O)[C@@H](O2)[C@H](O)[C@H](O)CO)C([O-])=O)[C@H]1O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C23H39NO19.Na/c1-7(29)24-13-8(30)2-23(22(38)39,42-19(13)15(35)10(32)4-26)43-20-16(36)12(6-28)40-21(17(20)37)41-18(11(33)5-27)14(34)9(31)3-25;/h3,8-21,26-28,30-37H,2,4-6H2,1H3,(H,24,29)(H,38,39);/q;+1/p-1/t8-,9-,10+,11+,12+,13+,14+,15+,16-,17+,18+,19+,20-,21-,23-;/m0./s1
InChI key
LTWFUJWFLMHANB-TZCPRLTCSA-M
Application
3′-Sialyllactose is a compound wherein the acetylneuraminyl (NANA) unit is connected to the galactosyl unit of lactose at the 3 position. In 6′-sialylactose, this connection is at the 6 position. 3′-Sialyllactose and 6′-Sialyllactose are used to differentiate and characterize binding domains of viruses, such as influenza and rhinitis viruses, that recognize NANA capped cell surface receptors. 3′-Sialyllactose and 6′-sialylactose are used as reference compounds in analytical methods developed to measure their presence in materials such as milk and colostrums.
Packaging
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類
13 - Non Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)