スキップする
A9010
Ethyl arachidate
≥99%
別名:
Ethyl eicosanoate, Ethyl ester of eicosanoic acid, Arachidic acid ethyl ester
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C22H44O2
CAS番号:
分子量:
340.58
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99%
form
solid
functional group
ester
lipid type
omega FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C22H44O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24-4-2/h3-21H2,1-2H3
InChI key
YBKSMWBLSBAFBQ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Optimizing the Design of Blood-Brain Barrier-Penetrating Polymer-Lipid-Hybrid Nanoparticles for Delivering Anticancer Drugs to Glioblastoma.: This study explores the development of nanoparticles that can cross the blood-brain barrier to deliver anticancer drugs directly to glioblastoma, utilizing ethyl arachidate in their composition to enhance drug encapsulation and targeting (Ahmed et al., 2021).
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
A9135A3881A9298
biological source
synthetic (organic)
biological source
fungus
biological source
-
biological source
Mortierella alpina
assay
≥99%
assay
≥98.5% (GC)
assay
≥99% (capillary GC)
assay
≥99% (GC)
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
form
solid
form
liquid
form
powder
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
A9010-1G: + A9010-BULK: + A9010-500MG: + A9010-5G: + A9010-VAR: + A9010-10G:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)