Merck
A9000
Sigma-Aldrich
N-アセチル-L-グルタミン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
12352209
保管温度
2-8°C
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)