Merck
A8956
Sigma-Aldrich
α-Tetrasaccharide from human urine
≥95% (HPLC)
別名:
α-D-GalNAc-(1→3)[α-L-Fuc-(1→2)]-β-D-Gal-(1→4)-D-Glc
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H45NO20
CAS番号:
分子量:
691.63
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
アッセイ
≥95% (HPLC)
保管温度
2-8°C
生物化学的/生理学的作用
Blood group A active oligosaccharide
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)