Merck
A8889
Sigma-Aldrich
N6-([6-Aminohexyl]carbamoylmethyl)adenosine 5′-triphosphate lithium salt
≥85%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H32N7O14P3 · xLi+
CAS番号:
分子量:
663.41 (free acid basis)
UNSPSCコード:
12352202
アッセイ
≥85%
保管温度
−20°C
アプリケーション
ATPの側鎖官能化誘導体で、アフィニティ精製用など固定化ATPの調製に有用です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
文書ライブラリにアクセスする
M Lindberg et al.
European journal of biochemistry, 53(2), 481-486 (1975-05-06)
Alkylation of ATP with iodoacetic acid at pH 6.5 yielded 1-carboxymethyl-ATP which, after alkaline rearrangement, gave N-6-carboxymethyl-ATP. Condensation of this analogue with 1,6-diaminohexane in the presence of a water-soluble carbodiimide generated N-6-[(6-aminohexyl)carbamoylmethyl]-ATP in an overall yield of 40% based on