Merck
A8750
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-β-D-glucosamine naphthol AS-LC
別名:
2-Acetamido-2-deoxy-β-D-glucosidoxynaphthol AS-LC, Naphthol AS-LC N-acetyl-β-D-glucosaminide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H29ClN2O9
CAS番号:
分子量:
560.98
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
保管温度
−20°C
SMILES記法
COc1cc(NC(=O)c2cc3ccccc3cc2O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4NC(C)=O)c(OC)cc1C
基質
An interesting substrate for the histochemical demonstration of N-acetylglucosaminidase and for possible quantitative assay systems.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The localization of N-acetyl-beta-glucosaminidase in tissues.
D PUGH et al.
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 9, 242-250 (1961-05-01)