Merck
A8260
Sigma-Aldrich
Arachidonyl acetate
~99%, liquid
別名:
Acetic acid arachidonyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H36O2
CAS番号:
分子量:
332.52
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
アッセイ
~99%
フォーム
liquid
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCOC(C)=O
InChI
1S/C22H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-24-22(2)23/h7-8,10-11,13-14,16-17H,3-6,9,12,15,18-21H2,1-2H3/b8-7-,11-10-,14-13-,17-16-
InChI Key
RKNFFTAYULCRTQ-ZKWNWVNESA-N
包装
Sealed ampule.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)