Merck
A8026
Sigma-Aldrich
[Sar1, Ala8]-Angiotensin II
≥97% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C43H67N13O10
CAS番号:
分子量:
926.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
アッセイ
≥97% (HPLC)
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)CNC)C(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc2c[nH]cn2)C(=O)N3CCC[C@H]3C(=O)N[C@@H](C)C(O)=O
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Amino Acid Sequence
Sar-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Ala
生物化学的/生理学的作用
Angiotensin II antagonist at1 and AT2 receptors.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
A8026-VAR:
A8026-BULK:
A8026-10MG:
A8026-1MG:
A8026-25MG:
A8026-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
K Kawano et al.
European journal of pharmacology, 357(1), 33-39 (1998-10-27)
Oral administration of the angiotensin AT1 receptor antagonist 3-methyl-2,6-dimethyl-4-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)-1,1'-biphenyl-4-yl ]methoxy] pyridine (ME3221) inhibited the pressor response to angiotensin II at doses of 0.3-1.0 mg/kg in rats. A higher dose of ME3221 (3-10 mg/kg) was required to obtain the same inhibitory
European Journal of Pharmacology, 357, 825-825 (1976)
C Caruso-Neves et al.
Biochimica et biophysica acta, 1467(1), 189-197 (2000-08-10)
Angiotensin-(1-7) (Ang-(1-7)) modulates the Na+-ATPase, but not the Na+,K+-ATPase activity present in pig kidney proximal tubules. The Na+-ATPase, insensitive to ouabain, but sensitive to furosemide, is stimulated by Ang-(1-7) (68% by 10(-9) M), in a dose-dependent manner. This effect is