Merck
A7401
[Sar1, Gly8]-Angiotensin II acetate salt hydrate
≥97% (HPLC)
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C42H65N13O10 · xC2H4O2 · yH2O
分子量:
912.05 (anhydrous free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
assay
≥97% (HPLC)
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Angiotensin II antagonist
保管分類
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
A7401-10MG: + A7401-5MG: + A7401-1MG: + A7401-BULK: + A7401-25MG: + A7401-VAR:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)