Merck
A7206
Sigma-Aldrich
α-Acetolactate Decarboxylase from Bacillus subtilis
lyophilized powder, ~60 units/mg solid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
フォーム
lyophilized powder
比活性
~60 units/mg solid
mp
183-188 °C (dec.)
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
Bacillus subtilis subsp. subtilis str. 168 ... alsD(936857)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
Involved in the regulation of the α-acetolactate pool in pyruvate catabolism and the biosynthesis of the branched-chain amino acids (isoleucine, leucine, and valine).
単位の定義
1ユニットは、pH 6.0、30°C、1分間で、1.0 μmolのアセトインをアセト乳酸から生じる酵素量です。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A7206-10MG:
A7206-50MG:
A7206-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
J Prell et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106(30), 12477-12482 (2009-07-15)
One of the largest contributions to biologically available nitrogen comes from the reduction of N(2) to ammonia by rhizobia in symbiosis with legumes. Plants supply dicarboxylic acids as a carbon source to bacteroids, and in return they receive ammonia. However