Merck
A6876
Sigma-Aldrich
N-アセチル-D-バリン
Sigma Grade
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H13NO3
CAS番号:
分子量:
159.18
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
グレード
Sigma Grade
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)[C@@H](NC(C)=O)C(O)=O
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)