Merck
A6854
Sigma-Aldrich
AF12198
≥98% (HPLC), solid
別名:
Ac-Phe-Glu-Trp-Thr-Pro-Gly-Trp-Tyr-Gln-L-azetidine-2-carbonyl-Tyr-Ala-Leu-Pro-Leu-NH2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C96H123N19O22
CAS番号:
分子量:
1895.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
solid
分子量
1895.12
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... PNOC(5368)
Amino Acid Sequence
Ac-Phe-Glu-Trp-Thr-Pro-Gly-Trp-Tyr-Gln-Aze-Tyr-Ala-Leu-Pro-Leu-NH2
生物化学的/生理学的作用
Human IL-1 receptor antagonist peptide, in vivo and in vitro.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3