スキップする
A6853
α2A-Adrenergic Receptor preparation
membrane suspension
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
100 units
カートの在庫状況を確認する
¥147,000
この商品について
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.84
MDL number:
Form:
membrane suspension
Biological source:
human
¥147,000
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
human
Quality Segment
form
membrane suspension
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Biochem/physiol Actions
Membranes suspended in 50 mM Tris-HCl containing 10% sucrose, pH 7.65. Actual concentration and specific binding capacity are provided with each lot.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
SRP2046V5515D181
biological source
human
biological source
human
biological source
Porcine
biological source
-
form
membrane suspension
form
frozen liquid
form
suspension
form
membrane suspension
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
100
GPCR
-
-
-
保管分類
10 - Combustible liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)