スキップする
A6720
N-Acetyl-Trp-Glu-His-Asp-7-amido-4-trifluoromethylcoumarin trifluoroacetate salt
≥97% (HPLC), powder
別名:
Ac-WEHD-AFC
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
5 mg
カートの在庫状況を確認する
¥86,000
この商品について
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
¥86,000
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
yellow
solubility
DMSO/DMF: 20 mM
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](Cc3c[nH]cn3)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)Nc4ccc5c(OC(=O)C=C5C(F)(F)F)c4
InChI
1S/C38H37F3N8O11/c1-18(50)45-27(10-19-15-43-25-5-3-2-4-22(19)25)36(58)47-26(8-9-31(51)52)34(56)48-28(11-21-16-42-17-44-21)37(59)49-29(14-32(53)54)35(57)46-20-6-7-23-24(38(39,40)41)13-33(55)60-30(23)12-20/h2-7,12-13,15-17,26-29,43H,8-11,14H2,1H3,(H,42,44)(H,45,50)(H,46,57)(H,47,58)(H,48,56)(H,49,59)(H,51,52)(H,53,54)/t26-,27-,28-,29-/m0/s1
InChI key
NEGOLAGPKZGIKJ-DZUOILHNSA-N
Biochem/physiol Actions
Fluorogenic substrate for caspase 1 and 5.
Features and Benefits
This compound is featured on the Caspases page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
A1086A0466A9965
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO/DMF: 20 mM
solubility
DMSO: 10 mM
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
-
color
yellow
color
white
color
white
color
white
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
A6720-5MG-PW: + A6720-5MG: + A6720-VAR: + A6720-BULK:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)