表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C15H10N2O2
CAS番号:
分子量:
250.25
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Assay:
≥95% (TLC)
Form:
solid
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
assay
≥95% (TLC)
form
solid
color
violet
solubility
0.1 M HCl: 1 mg/mL, methanol: 11 mg/mL, ethanol: 8 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1C=C(Nc2ccccc2)C(=O)c3cccnc13
InChI
1S/C15H10N2O2/c18-13-9-12(17-10-5-2-1-3-6-10)15(19)11-7-4-8-16-14(11)13/h1-9,17H
InChI key
GXIJYWUWLNHKNW-UHFFFAOYSA-N
Application
6-Anilinoquinoline-5,8-quinone inhibits soluble guanylate cyclase and cGMP production. 6-Anilinoquinoline-5,8-quinone also blocks the release of intracellular Ca2+ and antigen-induced leukotrienes.
Biochem/physiol Actions
cGMP の産生を阻止するほか、細胞内Ca2+の放出を抑制します。また、NOの作用をブロックします。抗原誘導によるロイコトリエンの放出を阻害します。
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form solid | form solid | form powder | form solid |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility 0.1 M HCl: 1 mg/mL, ethanol: 8 mg/mL, methanol: 11 mg/mL | solubility DMSO: ≥10 mg/mL, H2O: insoluble | solubility 0.1 M NaOH: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: >20 mg/mL, H2O: insoluble |
| color violet | color red | color white to beige | color orange |
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified