スキップする
A6508
L-アスパラギン酸 β-ヒドロキサマート
>98%
別名:
AAH, HDX, LAH
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
100 mg
在庫from市川市大町368
¥45,100
1 g
在庫from市川市大町368
¥223,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C4H8N2O4
CAS番号:
分子量:
148.12
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
¥45,100
在庫詳細
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
L-アスパラギン酸 β-ヒドロキサマート, serine racemase inhibitor
Quality Segment
assay
>98%
form
powder
color
white to yellow
application(s)
detection
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@@H](CC(=O)NO)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O4/c5-2(4(8)9)1-3(7)6-10/h2,10H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
InChI key
ZBYVTTSIVDYQSO-REOHCLBHSA-N
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
L0375199877HPA055161
form
powder
form
powder
form
powder
form
buffered aqueous glycerol solution
assay
>98%
assay
-
assay
95%
assay
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
color
white to yellow
color
-
color
-
color
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
application(s)
detection
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)