Merck
A6472
Sigma-Aldrich
14-Acetylvirescenine from Delphinium sp.
≥99% (TLC), white, powder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H39NO7
分子量:
465.58
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥99% (TLC)
フォーム
powder
white
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC[C@@]12CC[C@H](O)[C@@]34C5C[C@@H]6[C@H](C[C@@](O)(C5[C@H]6OC(C)=O)[C@@](O)(CC13)C4N(CO)C2)OC
アプリケーション
14-Acetylvirescenine blocks action potential propagation at the nicotinic receptors of vegetative ganglia and neuromuscular junctions. 14-Acetylvirescenine is hypotensive with curare-like activity.
生物化学的/生理学的作用
Blocks the propagation of the action potential at the nicotinic cholinoreceptors of vegetative ganglia and neuro-muscular junctions. Hypotensive and curare-like action, I.V. and orally.
警告
Protect from light.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)