スキップする
A6262
O-アセチル-L-セリン 塩酸塩
別名:
O-acetyl-L-serine hydrochloride (1:1)
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C5H9NO4 · HCl
CAS番号:
分子量:
183.59
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
assay
≥98.0% (TLC)
Quality Segment
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CC(=O)OCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4.ClH/c1-3(7)10-2-4(6)5(8)9;/h4H,2,6H2,1H3,(H,8,9);1H
InChI key
MGQOSZSPKMBSRW-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
O-Acetyl-L-serine, a cysteine precursor, is used as a substrate for the identification, differentiation and characterization of O-acetyl-L-serine(thiol)lyase(s) (OASTL) involved in cysteine biosynthesis.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
A2638S5633C3647
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
LC/MS: suitable
technique(s)
-
technique(s)
ligand binding assay: suitable
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white to off-white
color
white
color
white
color
white
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
A6262-10MG: + A6262-250MG: + A6262-VAR: + A6262-1G: + A6262-5G: + A6262-BULK:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)