クローン
AF3.10, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~50 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using COS-7 cell extracts expressing human AFX
アイソタイプ
IgG2b
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FOXO4(4303)
詳細
特異性
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
A5854-200UL:
A5854-BULK:
A5854-VAR:
試験成績書(COA)