安全性情報
A5846
Sigma-Aldrich
アネモネトキシンII 大腸菌由来
>95%, lyophilized powder
別名:
ATX II
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
アッセイ
>95%
フォーム
lyophilized powder
分子量
4932
保管温度
−20°C
生物化学的/生理学的作用
もとはアネモネ(Anemonia sulcata)から単離されました。
電位依存性ナトリウムチャネルのアクチベ-タ-です。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A5846-VAR:
A5846-.1MG:
A5846-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)