スキップする
A5356
N-Me-Abz-アミロイドβ/A4タンパク質前駆体770(708-715)-Lys(Dnp)-D-Arg-D-Arg-D-Argアミド トリフルオロアセタート塩
≥96% (HPLC), lyophilized powder
別名:
N-Me-Abz-アミロイドβ-タンパク質(37-44)-Lys(Dnp)-D-Arg-D-Arg-D-Argアミド トリフルオロアセタート塩
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 mg
カートの在庫状況を確認する
¥77,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C70H116N26O18 · xC2HF3O2
分子量:
1609.83 (free base basis)
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
¥77,000
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥96% (HPLC)
form
lyophilized powder
composition
Peptide content, 92% HPLC
solubility
H2O: >1 mg/mL
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
γ-セクレターゼの分子内消光型蛍光基質です。
γ-セクレターゼの活性測定に用いる新規のプレセニリン依存性分子内消光型蛍光基質です。ヒト死体脳からのγ-セクレターゼの部分精製および特性決定に用いられています。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
A1472B7313SML1370
form
lyophilized powder
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
H2O: >1 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
wet ice
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
A5356-BULK: + A5356-VAR: + A5356-1MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)