スキップする
A4980
Abz-FRK(Dnp)P-OH trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC), film
別名:
o-Aminobenzoic acid-FRK(Dnp)P-OH, o-aminobenzoic acid-Phe-Arg-Lys(DNP)-Pro-OH trifluoroacetate salt, Abz-Phe-Arg-Lys(DNP)-Pro-OH
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 mg
カートの在庫状況を確認する
¥41,900
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C39H49N11O10 · xC2HF3O2
分子量:
831.87 (free base basis)
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
film
¥41,900
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
film
color
yellow
storage temp.
2-8°C
Application
Abz-FRK(Dnp)P-OH trifluoroacetate (TFA) is a substrate for the Angiotensin Converting Enzyme (ACE). Abz-FRK(Dnp)P-OH TFA has been used to study both the reduction of mortality of patients with sepsis and paracetamol-induced hypothermia.
Biochem/physiol Actions
Substrate for ACE (Angiotensin Converting Enzyme). Internally quenched fluorogenic substrate for Real Time Fluorescent Assay.
Features and Benefits
This compound is featured on the Angiotensin Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
A5855A5730SML2948
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥91% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
film
form
film
form
lyophilized powder
form
film or powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
color
yellow
color
yellow
color
-
color
white to dark beige
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)