スキップする
A4933
アストレシン
≥90% (HPLC)
別名:
[D-Phe12, Nle21,38, Glu30, Lys33]-コルチコトロピン放出因子フラグメント 12-41
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
0.5 mg
カートの在庫状況を確認する
¥98,900
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C161H269N49O42
CAS番号:
分子量:
3563.16
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥90% (HPLC)
¥98,900
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
[nH]1cncc1C[C@@H]2NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCC(=O)NCCCC[C@H](NC2=O)C(=O)N[C@@H](CC(=O)N)C(=O)N[C@@H](CCCN\C(=N\[H])\N)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCC)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)N[C@@H]([C@H](CC)C)C(=O)N[C@@H]([C@H](CC)C)C(=O)N)NC(
InChI
1S/C161H269N49O42/c1-23-27-41-96(189-145(239)107(52-59-123(217)218)199-152(246)114(71-84(13)14)207-157(251)126(85(15)16)208-147(241)108(53-60-124(219)220)197-140(234)102(47-38-66-179-161(172)173)193-151(245)112(69-82(9)10)204-153(247)113(70-83(11)12)205-155(249)116(74-94-77-175-79-181-94)201-134(228)95(163)72-92-39-30-29-31-40-92)135(229)182-88(19)130(224)186-100(45-36-64-177-159(168)169)136(230)183-89(20)131(225)188-106(51-58-122(215)216)144(238)195-104(49-56-119(165)212)146(240)202-110(67-80(5)6)149(243)185-90(21)132(226)187-103(48-55-118(164)211)143(237)196-105-50-57-121(214)176-63-35-33-44-99(192-154(248)115(73-93-76-174-78-180-93)200-133(227)91(22)184-137(105)231)142(236)206-117(75-120(166)213)156(250)194-101(46-37-65-178-160(170)171)139(233)190-98(43-32-34-62-162)141(235)203-111(68-81(7)8)150(244)191-97(42-28-24-2)138(232)198-109(54-61-125(221)222)148(242)210-128(87(18)26-4)158(252)209-127(129(167)223)86(17)25-3/h29-31,39-40,76-91,95-117,126-128H,23-28,32-38,41-75,162-163H2,1-22H3,(H2,164,211)(H2,165,212)(H2,166,213)(H2,167,223)(H,174,180)(H,175,181)(H,176,214)(H,182,229)(H,183,230)(H,184,231)(H,185,243)(H,186,224)(H,187,226)(H,188,225)(H,189,239)(H,190,233)(H,191,244)(H,192,248)(H,193,245)(H,194,250)(H,195,238)(H,196,237)(H,197,234)(H,198,232)(H,199,246)(H,200,227)(H,201,228)(H,202,240)(H,203,235)(H,204,247)(H,205,249)(H,206,236)(H,207,251)(H,208,241)(H,209,252)(H,210,242)(H,215,216)(H,217,218)(H,219,220)(H,221,222)(H4,168,169,177)(H4,170,171,178)(H4,172,173,179)/t86-,87-,88-,89-,90-,91-,95+,96-,97-,98-,99-,100-,101-,102-,103-,104-,105-,106-,107-,108-,109-,110-,111-,112-,113-,114-,115-,116-,117-,126-,127-,128-/m0/s1
InChI key
HPYIIXJJVYSMCV-MGDXKYBTSA-N
Gene Information
human ... CRH(1392)
mouse ... CRH(12918)
rat ... CRH(81648)
Application
アストレシンは、ラット海馬スライスの低酸素/低血糖(虚血)により誘導されるSchaffer(シャッファー)側枝-CA1領域電位の低下に与えるその効果を研究するためのCRF受容体アンタゴニストとして使用されています。
Biochem/physiol Actions
アストレシンは、非選択的副腎皮質刺激ホルモン放出因子(コルチコトロピン放出因子、CRF)受容体アンタゴニストです。CRF誘導性副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)の放出を遮断できる可能性があります。アストレシンは、ラットの不安や恐怖状態などの慢性的な社会的孤立の後発的影響を効果的に軽減します。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
C2917C3042C0961
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Gene Information
human ... CRH(1392)
mouse ... CRH(12918)
rat ... CRH(81648)
Gene Information
human ... CRH(1392)
mouse ... CRH(12918)
rat ... CRH(81648)
Gene Information
human ... CRH(1392)
Gene Information
human ... CRH(1392)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)