スキップする
A4848
アミロイドβ-タンパク質フラグメント 17-40
≥87% (HPLC), lyophilized powder
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Form:
lyophilized powder
Assay:
≥87% (HPLC)
Mol wt:
2393
assay
≥87% (HPLC)
form
lyophilized powder
mol wt
2393
composition
Peptide content, ≥75%
solubility
H2O: soluble
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)CNC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@H](Cc2ccccc2)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)CC(C)C)C(C)C)C(C)C)[C@@H](C)CC)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCSC)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)NCC(=O)NCC(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C110H178N26O31S/c1-22-61(17)90(106(162)118-51-80(141)121-71(43-55(5)6)99(155)125-70(39-41-168-21)97(153)132-85(56(7)8)104(160)116-48-78(139)114-49-82(143)130-87(58(11)12)108(164)134-89(60(15)16)110(166)167)136-109(165)91(62(18)23-2)135-93(149)63(19)119-79(140)50-115-95(151)68(36-30-31-40-111)124-101(157)74(46-77(113)138)127-103(159)76(53-137)122-81(142)52-117-105(161)86(57(9)10)133-102(158)75(47-84(146)147)128-96(152)69(37-38-83(144)145)123-92(148)64(20)120-98(154)72(44-65-32-26-24-27-33-65)126-100(156)73(45-66-34-28-25-29-35-66)129-107(163)88(59(13)14)131-94(150)67(112)42-54(3)4/h24-29,32-35,54-64,67-76,85-91,137H,22-23,30-31,36-53,111-112H2,1-21H3,(H2,113,138)(H,114,139)(H,115,151)(H,116,160)(H,117,161)(H,118,162)(H,119,140)(H,120,154)(H,121,141)(H,122,142)(H,123,148)(H,124,157)(H,125,155)(H,126,156)(H,127,159)(H,128,152)(H,129,163)(H,130,143)(H,131,150)(H,132,153)(H,133,158)(H,134,164)(H,135,149)(H,136,165)(H,144,145)(H,146,147)(H,166,167)/t61-,62-,63-,64-,67-,68-,69-,70-,71-,72-,73-,74-,75-,76-,85-,86-,87-,88-,89-,90-,91-/m0/s1
InChI key
QKAFHCYMOBODRG-FZSVSODXSA-N
Gene Information
human ... APP(351)
Application
アミロイド凝集の研究に利用されるAβフラグメントです。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
A4723A5080A2326
assay
≥87% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
mol wt
2393
mol wt
1324
mol wt
-
mol wt
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
powder
form
powder
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
solubility
H2O: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
UniProt accession no.
P05067
UniProt accession no.
P05067
UniProt accession no.
P05067
UniProt accession no.
P05067
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
A4848-VAR: + A4848-.5MG: + A4848-BULK:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)