アッセイ
≥95%
形状
powder
mp
165-167 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water: 10 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
保管温度
−20°C
SMILES記法
Nc1nc(Cl)c2ncn([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)c2n1
InChI
1S/C10H12ClN5O4/c11-7-4-8(15-10(12)14-7)16(2-13-4)9-6(19)5(18)3(1-17)20-9/h2-3,5-6,9,17-19H,1H2,(H2,12,14,15)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
InChI Key
TXWHPSZYRUHEGT-UUOKFMHZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
A4634-1G:
A4634-VAR:
A4634-25MG:
A4634-500MG:
A4634-BULK:
A4634-100MG:
試験成績書(COA)