Merck
A4511
Sigma-Aldrich
5(6)-Azidofluorescein diacetate
~95% (HPLC)
別名:
Azido-FDA, Fluorescein 5(6)-azide diacetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H15N3O7
CAS番号:
分子量:
457.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
アッセイ
~95% (HPLC)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)Oc1ccc2c(Oc3cc(OC(C)=O)ccc3C24OC(=O)c5ccc(cc45)N=[N+]=[N-])c1
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
A photolabelling reagent in membrane viscosity studies.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A Rotman et al.
Biochemistry, 20(21), 5995-5999 (1981-10-13)
The intracellular viscosity changes that occur in washed human platelets as a result of activation by thrombin or ADP were studied by the use of a fluorescent probe. Results obtained showed a sharp and quick decrease of the intracellular viscosity