クローン
LXO54.2, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~175 kDa
化学種の反応性
mouse, human
濃度
~2 mg/mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using total cell extract of human osteogenic sarcoma, U-2-OS
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PPP1R13B(23368)
mouse ... Ppp1r13b(21981)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
A4355-200UL:
A4355-VAR:
A4355-BULK:
試験成績書(COA)