Merck
A4141
Sigma-Aldrich
3′-O-Acetyl-2′-deoxyadenosine
≥98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H15N5O4
CAS番号:
分子量:
293.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98%
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(=O)OC1CC(OC1CO)n2cnc3c(N)ncnc23
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)