Merck
A3825
Sigma-Aldrich
N-Acetylneuraminic acid methyl ester
≥98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H21NO9
CAS番号:
分子量:
323.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
synthetic
アッセイ
≥98%
保管温度
−20°C
SMILES記法
O.COC(=O)C1(O)CC(O)C(NC(C)=O)C(O1)C(O)C(O)CO
InChI
1S/C12H21NO9.H2O/c1-5(15)13-8-6(16)3-12(20,11(19)21-2)22-10(8)9(18)7(17)4-14;/h6-10,14,16-18,20H,3-4H2,1-2H3,(H,13,15);1H2
InChI Key
UIUNVNKHJXXRLV-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
A3825-50MG:
A3825-250MG:
A3825-VAR:
A3825-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Shoichi Nishitani et al.
ChemistryOpen, 7(7), 513-519 (2018-07-14)
The origin of the unusually high stability of the sialic acid (SA) and phenylboronic acid (PBA) complex was investigated by a combined nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy and density functional theory (DFT) study. SA is a glycan-terminating monosaccharide, and its