Merck
A3500
Sigma-Aldrich
1-Acetoxycyclopentanecarbonitrile
liquid
別名:
1-Cyanocyclopentyl acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H11NO2
CAS番号:
分子量:
153.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
フォーム
liquid
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)OC1(CCCC1)C#N
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)