Merck
A3317
Sigma-Aldrich
Arg-Thr-Lys-Arg-Ser-Gly-Ser-Val-Tyr-Glu-Pro-Leu-Lys-Ile
≥97% (HPLC), powder
別名:
Malantide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C72H124N22O21
CAS番号:
分子量:
1633.89
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
powder
組成
Peptide content, ≥65%
white
溶解性
H2O: 1 mg/mL
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCC(C)C(NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C1CCCN1C(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(Cc2ccc(O)cc2)NC(=O)C(NC(=O)C(CO)NC(=O)CNC(=O)C(CO)NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(NC(=O)C(N)CCCNC(N)=N)C(C)O)C(C)C)C(O)=O
遺伝子情報
human ... PHKB(5257)
基質
High-affinity substrate for cAMP-dependent protein kinase.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cyclic AMP-dependent protein kinase activity ratio assay.
K J Murray
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 41, 113-122 (1995-01-01)
K J Murray et al.
The Biochemical journal, 267(3), 703-708 (1990-05-01)
1. The cyclic AMP-dependent protein kinase activity-ratio assay was investigated by comparing histone and a synthetic peptide, malantide [Malencik & Anderson (1983) Anal. Biochem. 132, 32-40], as substrates. 2. In several tissues the activity ratio was higher when assayed with