Merck
A3097
[Pro18, Asp21]-Amyloid β Protein Fragment 17-21 trifluoroacetate salt
≥98% (HPLC), solid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C33H43N5O8
CAS番号:
分子量:
637.72
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C[C@H](N)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N[C@@H](Cc2ccccc2)C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
Gene Information
human ... APP(351)
Biochem/physiol Actions
Inhibits amyloid formation in vitro and amyloid neurotoxicity in cell culture, reduces in vivo cerebral amyloid deposition and blocks amyloid fibrial formation in rat brain.
Inhibits amyloid formation in vitro, prevents amyloid neurotoxicity in cell culture, reduces in vivo cerebral amyloid deposition and completely blocks amyloid fibrial formation in rat brain.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)