Merck
A2722
Sigma-Aldrich
[Val671]-Amyloid β/A4 Precursor Protein 770 Fragment 667-676 trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC), solid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C51H82N14O18
CAS番号:
分子量:
1179.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
solid
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)[C@H](NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@@H](N)CO)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C51H82N14O18/c1-25(2)39(65-45(77)32(17-19-37(69)70)59-42(74)29(53)24-66)48(80)60-30(14-9-10-20-52)44(76)64-40(26(3)4)49(81)63-35(23-38(71)72)46(78)57-27(5)41(73)58-31(16-18-36(67)68)43(75)62-34(22-28-12-7-6-8-13-28)47(79)61-33(50(82)83)15-11-21-56-51(54)55/h6-8,12-13,25-27,29-35,39-40,66H,9-11,14-24,52-53H2,1-5H3,(H,57,78)(H,58,73)(H,59,74)(H,60,80)(H,61,79)(H,62,75)(H,63,81)(H,64,76)(H,65,77)(H,67,68)(H,69,70)(H,71,72)(H,82,83)(H4,54,55,56)/t27-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,39-,40-/m0/s1
InChI Key
XVRVLVNUXPHGIL-ZSDPNEGOSA-N
遺伝子情報
human ... APP(351)
Amino Acid Sequence
Ser-Glu-Val-Lys-Val-Asp-Ala-Glu-Phe-Arg
生物化学的/生理学的作用
β-secretase substrate corresponding to the Met/Val substitution of the amyloid precursor protein (APP) β-secretase cleavage site.
β-secretase substrate; corresponds to Met/Val substitution of the amyloid precursor protein (APP) β-secretase cleavage site.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)