Merck
A2352
Sigma-Aldrich
Acetylcholine Receptor α1, Fragment 129-145
Amino acids 129-145 of human, bovine, rat, and mouse sequence, ≥93% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C90H136N22O28S2
分子量:
2038.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
アッセイ
≥93% (HPLC)
保管温度
−20°C
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)