Merck
A2349
Sigma-Aldrich
Adenosine-3′,5′-cyclic monophosphorothioate acetoxymethyl ester, Sp-isomer
>97% (HPLC), solid
別名:
Sp-cAMPS-AM
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H16N5O7SP
分子量:
417.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
アッセイ
>97% (HPLC)
形状
solid
包装
vial of 1.0 μmol
保管温度
−20°C
生物化学的/生理学的作用
ホスホジエステラーゼ耐性のプロテインキナーゼA活性化物質であるsp-cAMPS(製品番号A-166)の膜透過性に優れた前駆体です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3